Läs mer
Bariumperoxid, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10061651 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10061651 500 g Plastflaska 500g
1 options
Produktkod. 10061651 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 350415000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.33 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Peroxide
Smältpunkt 450.0°C
CAS 1304-29-6
Färg Beige
CAS Min % 94.0
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 94% min. (Iodometry)
Molekylformel BaO2
Linjär formel BaO2
MDL-nummer MFCD00003454
Merck Index 15,985
Synonym barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.5g/L
InChI-nyckel ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [O-][O-].[Ba+2]
IUPAC-namn barium(2+);peroxid
Molekylvikt (g/mol) 169.33
PubChem CID 14773
Formel vikt 169.33
Procent renhet 95%
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium peroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.