Läs mer
Barium peroxide, anhydrous, 84% min
Produktkod. 11341539
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
5 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11341539 1 kg 1kg
11321539 50 g 50g
11331539 250 g 250g
11351539 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11341539 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014008.A1
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1304-29-6 | BaO2 | 169.325 g/mol
Bariumperoxid är en specialprodukt för proteomikforskning. Det är ett starkt oxidationsmedel. Det används också för blekning i en mängd olika kommersiella tillämpningar.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1304-29-6
Molekylformel BaO2
Molekylvikt (g/mol) 169.325
MDL-nummer MFCD00003454
InChI-nyckel ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium peroxide, barium dioxide, barium binoxide, barium superoxide, barium oxide, per, bario perossido di, bariumperoxid german, bariumperoxyde dutch, dioxyde de baryum french, barium peroxide ba o2
PubChem CID 14773
IUPAC-namn barium(2+);peroxid
LEDER [O-][O-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium peroxide
Smältpunkt 450°C (decomposition)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 84%
Löslighetsinformation Insoluble in water
Formel vikt 169.34
Odör Odorless
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.96
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.