Läs mer
Barium Peroxide, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10672251 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
500g, Plastic powder jar
Produktkod.
10672251 500g, Plastic powder jar
1 options
Produktkod. 10672251 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/1080/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Smältpunkt 450°C
CAS 1304-29-6
Färg Beige
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Molekylformel BaO2
MDL-nummer 3454
InChI-nyckel ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ba++].[O-][O-]
IUPAC-namn barium(2+) dioxidanediide
Molekylvikt (g/mol) 169.33
Formel vikt 169.33g/mol
Förpackning Plastic powder jar
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium peroxide
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Oxiderande fast ämne Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H272-Kan intensifiera brand. Oxiderande.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.