Läs mer
Bariumstav, 22 mm (0,9 tum) diameter, 99+% (metallbas), Sr ∣ <0,8%
Produktkod. 11331148
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331148 100 g 100g
11351148 500 g 500g
11341148 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331148 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 010103.22
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 24-08-2026
Används som getter, i katodstrålerör, termioniska emitterrör och natriumånglampor | CAS: 7440-39-3 | Ba | 137,33 g/mol
Används som getter, i katodstrålerör, termioniska strålrör och natriumånglampor
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
  • Förpackad under argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-39-3
Molekylformel Ba
Molekylvikt (g/mol) 137.33
MDL-nummer MFCD00134031
InChI-nyckel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym bario, baryum, bario spanish, baryum french, barium, soluble compounds, unii-24gp945v5t, and soluble compounds, barium, elemental, and compounds, atom
PubChem CID 5355457
ChEBI CHEBI:32595
IUPAC-namn barium
LEDER [Ba]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium rod
Färg Grå
Namnnotering 22mm (0.9 in.) dia.
Kvantitet 100 g
Odör Odorless
Vikt ≈7.3cm/100g
Form Rod
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN1400
Procent renhet ≥99%
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) Sr ≤0.8%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Barium rod
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 1
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Sikkerhedssætning
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med brandsäckningspulver.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till avfallshanteras enligt lokala / regionala / nationella / internationella föreskrifter..
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.