Läs mer
Barium kiseloxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11357098
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11357098 500 g 500g
11367098 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11357098 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 015122.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 13255-26-0 | Molekylformel: BaO3Si | Molekylvikt: 213,409 g/mol
Bariumsilikatfilmer som är lämpliga för användning som transmissionsmedium i integrerade optiska kretsar. Det har visats att filmerna, som kan produceras med ett brett spektrum av brytningsindex genom lämpligt val av förhållandet mellan målets beståndsdelar, uppvisar låg optisk dämpning. Därför används den för integrerade optiska kretsar. Den används i keramik.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13255-26-0
Molekylformel BaO3Si
Molekylvikt (g/mol) 213.409
MDL-nummer MFCD00014186
InChI-nyckel HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1
PubChem CID 166725
IUPAC-namn barium(2+);dioxid(oxo)silan
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium silicon oxide
Smältpunkt 1604 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Brytningsindex 1.67
Densitet 4.399
Löslighetsinformation Olöslig i vatten. Löslig i syror.
Formel vikt 213.4
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.