Läs mer
Barium kiseloxid, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4824622
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11367098
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 015122.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Bariumsilikatfilmer som är lämpliga för användning som transmissionsmedia i integrerade optiska kretsar. Det visas att filmerna, som kan framställas med ett brett spektrum av brytningsindex genom lämpligt val av förhållandet mellan målbeståndsdelarna, uppvisar låg optisk dämpning. Därför används den för integrerade optiska kretsar. Det används i keramik.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 13255-26-0
Molekylformel BaO3Si
Molekylvikt (g/mol) 213.409
MDL-nummer MFCD00014186
InChI-nyckel HMOQPOVBDRFNIU-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium silicate, barium metasilicate, silicic acid, barium salt, barium silicon oxide, barium mesosilicate, barium disilicate, bariumsiliconoxide, ba.so3i, barium meta silicate, silicic acid h2sio3 , barium salt 1:1
PubChem CID 166725
IUPAC-namn barium(2+);dioxido(oxo)silane
LEDER [O-][Si](=O)[O-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium silicon oxide
Färg White
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Formel vikt 213.4
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.