Läs mer
Bariumlösning för ICP 1 g/L HCl-matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12963364 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
250ml
500ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12963364 250 mL Flaska 250ml
12973364 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12963364 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer S 006 250
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Specifikationer
Förpackning Flaska
Analyt- eller komponentnamn Ba
Koncentration 1±0.2 g/L
Element Ba
Lösningsmedel eller matris Hydrogen Chloride
Kvantitet 250 mL