Läs mer
Bariumlösning för jonkromatografi 1g/LH 2 O matris, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Produktkod. 12922085 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
100 mL
250 mL
500 mL
Förpackning:
Flaska
Förpackningsstorlek:
100ml
250ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
12922085 100 mL Flaska 100ml
12932085 250 mL Flaska 250ml
12942085 500 mL Flaska 500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 12922085 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer A 005 100
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Alla våra certifierade referensmaterial och reagenser produceras under en ISO 9001 Kvalitetsledningssystem, även Ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och Ackrediterat enligt ISO Guide 34.
Chemical Identifiers
CAS 7697-37-2
Molekylformel HNO3
Molekylvikt (g/mol) 63.01
MDL-nummer MFCD00011349
InChI-nyckel GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 944
ChEBI CHEBI:48107
IUPAC-namn salpetersyra
LEDER O[N+]([O-])=O
Specifications
Kemiskt namn eller material Barium
Förpackning Flaska
Fysisk form Vätska
Koncentration 1 g/L
Typ Single-component Standard Solution
Lösningsmedel eller matris Water
Kvantitet 100 mL