Läs mer
Barium Standard i basolja, 5000 μg/g, SPEX CertiPrep™
Produktkod. 15618325 Handla allt SPEX Certiprep Produkter
Change view
Kvantitet:
50 g
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15618325 50 g 500ml
1 options
Produktkod. 15618325 Leverantör SPEX Certiprep Leverantörsnummer ORGBA84Z
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1080.00 SEK
    946.26 SEK / 500ml
    Save 133.74 SEK
    12% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 17-12-2026
Innehåller
NIST Spårbart analyscertifikat ackrediterat enligt ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34, säkerhetsdatablad
ISO/IEC Guide 34 Certifierat, NIST-spårbart certifierat referensmaterial
Oorganisk standard tillverkad för AA, ICP , ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
AnalytKoncentration
Ba5000 μg/g
Certifikat
Ackrediterad av A2LA för ISO/IEC 17025 och ISO/IEC Guide 34 och certifierad av UL-DQS till ISO 9001
Uppfyllande
GHS/OSHA-klagomål
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Oil Standard
Förpackning Trippelurlakad LDPE-flaska
CAS 7440-39-3, 8042-47-5
Analyscertifikat Med Certificate of Analysis.
Anteckningar om koncentration eller sammansättning Upp till 68 element skannas med funna värden för ICP och ICP-MS-standarder. Det funna värdet av spårmetalliska föroreningar rapporteras på analyscertifikatet.
Molekylformel Ba
MDL-nummer MFCD00134031
För användning med (utrustning) AA, ICP ICP/MS, IC, XRF och annan analytisk instrumentering
InChI-nyckel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
Typ Certifierat referensmaterial
LEDER [Ba]
IUPAC-namn barium
Lösningsmedel eller matris Basolja 75
Industry Type Petrokemisk testning
Molekylvikt (g/mol) 137.33
PubChem CID 5355457
Kvantitet 50 g
ChEBI CHEBI:32595
Kvalitet Olja/Plasma
Visa mer Visa mindre
Produkt endast avsedd för laboratorieanvändning