Läs mer
Bariumstandard: Ba @ 10 μg/ml i 2% HNO3, VHG™
Produktkod. 17921316
Change view
Kvantitet:
100 ml
Produktkod. Kvantitet
17921316 100 ml
1 options
Produktkod. 17921316 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGLBAN100
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Bariumstandard: Ba @ 10 μg/ml i 2 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Barium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ba
Koncentration 10 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
LEDER [Ba]
IUPAC-namn Barium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 137.33
Kvantitet 100 ml
Formel vikt 137,905 g/mol