Läs mer
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Produktkod. 17971896
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17971896 50 g
17901856 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17971896 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOBA100050G
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 10-12-2026
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/g i kolväteolja
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Barium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ba
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
LEDER [Ba]
IUPAC-namn Barium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt mineralolja
Molekylvikt (g/mol) 137.33
Kvantitet 50 g
Formel vikt 137,905 g/mol