Läs mer
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Produktkod. 17977559
Change view
Kvantitet:
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17977559 250 ml
17947959 50 ml
17978059 500 ml
17968499 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 17977559 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGPBAN250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 11-01-2027
Regler: Denna produkt innehåller en explosiv prekursor enligt förordning (EG) nr 1148/2019. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Bariumstandard: Ba @ 1000 μg/ml i 5 % HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Barium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ba
Koncentration 1000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
LEDER [Ba]
IUPAC-namn Barium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 137.33
Kvantitet 250 ml
Formel vikt 137,905 g/mol