Läs mer
Bariumstandard: Ba @ 10000 μg/ml i 5% HNO3, VHG™
Codice prodotto. 17967749
Cambia vista
Click to view available options
Kvantitet:
500 ml
Codice prodotto. Kvantitet
17967749 500 ml
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 17967749 Fornitore VHG Labs N. del fornitore VHGTBAN500
 Begränsad artikel
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativa: Questo prodotto contiene un precursore di esplosivi ai sensi del regolamento (CE) n. 1148/2019. Ogni cliente deve compilare una dichiarazione prima della consegna.
VHG Labs erbjuder ISO 17034 metallo-organiska och vattenbaserade oorganiska certifierade referensmaterial för analys av olja, bränsle och kylvätska samt en rad certifierade standarder för miljö-, farmaceutiska och industriella tillämpningar
Bariumstandard: Ba @ 10000 μg/ml i 5% HNO3
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Kemiskt namn eller material Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/ICP-MS
Analyt- eller komponentnamn Barium
Frakt skick Rumstemperatur
Molekylformel Ba
Koncentration 10 000 μg/ml
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
LEDER [Ba]
IUPAC-namn Barium
Lösningsmedel eller matris Utspäd HNO3
Molekylvikt (g/mol) 137.33
Kvantitet 500 ml
Formel vikt 137,905 g/mol