Läs mer
Bariumstandard: Ba+2 @ 1000 μg/ml in H2O, VHG™
Beskrivning
Bariumstandard: Ba+2 @ 1000 μg/ml in H2O
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| Metoder | Jonkromatografi |
| Analyt- eller komponentnamn | Barium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Ba |
| Koncentration | 1000 μg/ml |
| Synonym | Bario, Baryum |
| InChI formel | InChI=1S/Ba |
| LEDER | [Ba] |
| Visa mer |