Läs mer
Barium Standard: Ba @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil, VHG™
Produktkod. 17930706
Change view
Kvantitet:
50 g
200 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
17930706 50 g
17962826 200 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 17930706 Leverantör VHG Labs Leverantörsnummer VHGOBA500050G
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
VHG Labs offers ISO 17034 metallo-organic and aqueous inorganic certified reference materials for oil, fuel, and coolant analysis as well as a variety of certified standards for environmental, pharmaceutical, and industrial applications
Barium Standard: Ba @ 5000 μg/g in Hydrocarbon Oil
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium
CAS 7440-39-3
Metoder ICP/XRF/RDE
Analyt- eller komponentnamn Barium
Frakt skick Room Temperature
Molekylformel Ba
Certifikat och efterlevnad ISO 17034
Synonym Bario, Baryum
InChI formel InChI=1S/Ba
LEDER [Ba]
IUPAC-namn barium
Lösningsmedel eller matris 75 cSt Mineral Oil
Molekylvikt (g/mol) 137.33
Kvantitet 50 g
Formel vikt 137.905 g/mol