Läs mer
Bariumstandard: Ba @ 5000 μg/g i kolväteolja, VHG™
Beskrivning
Bariumstandard: Ba @ 5000 μg/g i kolväteolja
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium |
| CAS | 7440-39-3 |
| Metoder | ICP/XRF/RDE |
| Analyt- eller komponentnamn | Barium |
| Frakt skick | Rumstemperatur |
| Molekylformel | Ba |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Bario, Baryum |
| InChI formel | InChI=1S/Ba |
| LEDER | [Ba] |
| Visa mer |