Läs mer
Bariumsulfat, 98 %, extra rent
Produktkod. 15109253 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15109253 25 kg Fibertrumma 25kg
10442031 500 g Plastflaska 500g
10002890 1 kg Plastflaska 1kg
11934241 5 kg Plastflaska 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15109253 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 222510250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 08-09-2026
Bariumsulfat, 98%, BaO4S, CAS-nummer-7727-43-7, baryt, baritop, bariumsulfat, barospers, barotrast, esofatrasta, liquipak, makropak, mikropaque, mikrotrast, 25 kg, Klarar testet, < 0,3%, 97,5 till 100,5%, vitt, 4,5000g/ml, 231-784-4, 233,4, Extra Pure, max 10 ppm, TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233,38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-43-7
Molekylformel BaO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.38
MDL-nummer MFCD00003455
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium sulfate
Smältpunkt 1580,0 °C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 97,5 till 100,5 %
Linjär formel BaSO4
Merck Index 15,99
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 0,0022 g/L (18 °C). Andra lösligheter: praktiskt taget olösliga i utspädda syror, lösliga i het koncentratsulfatsyra, olösliga i etanol
IUPAC-namn barium(2+);sulfat
Formel vikt 233.4
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid tändning 2,0 % (600 °C) max.
Förpackning Fibertrumma
Densitet 4.5, 4.5000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.