Läs mer
Barium sulfate, 98%, extra pure
Produktkod. p-4510174 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
Förpackning:
Fibertrumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
500g
5kg
Produktkod. 10442031
Brand: Thermo Scientific Acros 222515000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Barium sulfate, 98%, BaO4S, CAS Number-7727-43-7, barite, baritop, barium sulfate, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast, 25kg, Passes test, < 0.3%, 97.5 to 100.5%, White, 4.5000g/mL, 231-784-4, 233.4, Extra Pure, 10ppm max., TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L | CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233.38 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-43-7
Molekylformel BaO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.38
MDL-nummer MFCD00003455
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium sulfate
Smältpunkt 1580.0°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Analysprocentintervall 97.5 to 100.5%
Linjär formel BaSO4
Merck Index 15,99
Löslighetsinformation Solubility in water: 0.0022g/L (18°C). Other solubilities: practically insoluble in diluted acids, soluble in hot conc. sulfuric acid, insoluble in ethanol
IUPAC-namn barium(2+);sulfat
Formel vikt 233.4
Procent renhet 98%
Kvalitet Extra ren
Förlust vid tändning 2.0% (600°C) max.
Förpackning Plastflaska
Densitet 4.5, 4.5000g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.