Läs mer
Barium Sulfate, 99%, ReagentPlus™, Honeywell™
Produktkod. 15672600 Handla allt Honeywell Research Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
1 kg
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15672600 100 g Poly Bottle 100g
15692600 500 g Poly Bottle 500g
15682600 1 kg Poly Bottle 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15672600 Leverantör Honeywell Research Chemicals Leverantörsnummer 243353100G
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Reagent Grade, 99%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-43-7
Molekylformel BaO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.38
MDL-nummer MFCD00003455
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Sulfate
Smältpunkt 1580°C
Färg White
Kvantitet 100 g
Linjär formel BaSO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
IUPAC-namn barium(2+) sulfate
Formel vikt 233.39g/mol
Procent renhet 99%
Kvalitet ReagentPlus
Förpackning Poly Bottle
Utseende Powder
Densitet 4.4g/cm3