Läs mer
Bariumsulfat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av BP, Ph. EUR, 97,5-100,5 %, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15621050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15621050 1 kg 1kg
15611050 100 g 100g
15631050 2.5 kg 2.5kg
15641050 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15621050 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 114321KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., uppfyller analytiska specifikationer från BP, Ph. EUR, 97,5-100,5 %
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-43-7
Molekylformel BaO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.38
MDL-nummer MFCD00003455
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC-namn barium(2+);sulfat
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Sulfate
Namnnotering Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Kvantitet 1 kg
Linjär formel BaSO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 233.39g/mol
Procent renhet 97.5 to 100.5%
Kvalitet puriss.