Läs mer
Bariumsulfat, Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, Ph. Eur., 97,5–100,5 %, Solstice
BIOPHARMA
Produktkod. 15641050 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
1 kg
2.5 kg
25 kg
Förpackningsstorlek:
100g
1kg
2.5kg
25kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15641050 25 kg 25kg
15611050 100 g 100g
15621050 1 kg 1kg
15631050 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 15641050 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 1143225KG
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, Ph. Eur., 97,5-100,5 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-43-7
Molekylformel BaO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.38
MDL-nummer MFCD00003455
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC-namn barium(2+);sulfat
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium sulfate
Namnnotering Puriss., uppfyller den analytiska specifikationen för BP, Ph. Eur., 97.5-100.5%
CAS Max % 100.0000%
Kvantitet 25 kg
Analysprocentintervall 97,5 till 100,5%
Linjär formel BaSO4
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 233.39
Procent renhet 97,5 till 100,5 %
Kvalitet puriss.
Förpackning Papper/polypåse
Densitet 4.400 g/cm3