Läs mer
Barium Sulfate, Powder, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Produktkod. 15567884 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly Bottle
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15567884 500 g Poly Bottle 500g
1 options
Produktkod. 15567884 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 103001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use
Kemiska identifierare
CAS 7727-43-7
Molekylformel BaO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.38
MDL-nummer MFCD00003455
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Sulfate
Fysisk form Powder
Kvantitet 500 g
IUPAC-namn barium(2+);sulfate
Formel vikt 233.39
Kvalitet BAKER ANALYZED™ Reagent
Förpackning Poly Bottle
Densitet 1L = 4.50kg