Läs mer
Bariumsulfat, utfällt, 98 %
Produktkod. 11469333
Change view
Kvantitet:
10,000 g
2500 g
500 g
Förpackningsstorlek:
10000g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11469333 2500 g 2500g
11459333 500 g 500g
11479333 10,000 g 10000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11469333 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A11768.0E
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7727-43-7 | BaO4S | 233,38 g/mol
Bariumsulfat har ett brett användningsområde. Det används främst i oljebrunnsborrvätska och som fyllmedel i färg- och lackindustrin. Det är en av huvudbeståndsdelarna i pigmentet Lithiopone och det vita pigmentet för färger. Det förbättrar motståndet mot syra och surhet för plaster när det används som fyllmedel. Vidare används den som en komponent i pyrotekniska stroboskopkompositioner och som beläggning för fotografiska papper för att förbättra bildens effektivitet. Baryta, ett tunt lager av bariumsulfat, används för att göra papperet ljusa för bläckstråleutskrift. Inom den kemiska och farmaceutiska industrin används det som katalysatorstöd när selektiva hydreringar krävs, till exempel vid Rosenmund-reduktion (Pd på bariumsulfat). Inom kolorimetri används bariumsulfat som diffusor för att mäta ljuskällor. Inom det medicinska området används bariumsulfatsuspension kliniskt som ett radiokontrastmedel för röntgenbilder och andra diagnostiska procedurer. Inom biomaterialforskning är det en av komponenterna som används vid framställning av akrylbencement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Användningsområden
Bariumsulfat har ett brett användningsområde. Det används främst i oljebrunnsborrvätska och som fyllmedel i färg- och lackindustrin. Det är en av huvudbeståndsdelarna i pigmentet Lithiopone och det vita pigmentet för färger. Det förbättrar motståndet mot syra och surhet för plaster när det används som fyllmedel. Vidare används den som en komponent i pyrotekniska stroboskopkompositioner och som beläggning för fotografiska papper för att förbättra bildens effektivitet. Baryta, ett tunt lager av bariumsulfat, används för att göra papperet ljusa för bläckstråleutskrift. Inom den kemiska och farmaceutiska industrin används det som katalysatorstöd när selektiva hydreringar krävs, till exempel vid Rosenmund-reduktion (Pd på bariumsulfat). Inom kolorimetri används bariumsulfat som diffusor för att mäta ljuskällor. Inom det medicinska området används bariumsulfatsuspension kliniskt som ett radiokontrastmedel för röntgenbilder och andra diagnostiska procedurer. Inom biomaterialforskning är det en av komponenterna som används vid framställning av akrylbencement.
Noter
Inkompatibel med oxidationsmedel, aluminium och fosfor.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7727-43-7
Molekylformel BaO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.38
MDL-nummer MFCD00003455
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
PubChem CID 24414
IUPAC-namn barium(2+);sulfat
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium sulfate
Smältpunkt 1580 °C (nedbrytning)
Namnnotering Utfälld
Kvantitet 2500 g
Merck Index 14,994
Löslighetsinformation Löslig i het, koncentrerad svavelsyra. Olöslig i vatten.
Formel vikt 233.4
Procent renhet 99%
Odör Luktfritt
Densitet 4.5
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.