Läs mer
Barium Sulfate Precipitated, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Produktkod. 10365550 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10365550 500 g 500g
1 options
Produktkod. 10365550 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/1120/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 7727-43-7
Molekylformel BaO4S
Molekylvikt (g/mol) 233.38
MDL-nummer MFCD00003455
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn barium(2+) sulfate
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
Specifikationer
Smältpunkt 1580°C
Färg White
Fysisk form Powder/Solid
Kvantitet 500 g
Formel vikt 233.4g/mol
Förpackning Plastic powder jar