Läs mer
Bariumsulfat, USP, J.T. Baker™
Produktkod. 15577884 Handla allt J.T.Baker Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
500g
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
15577884 500 g Poly flaska 500g
1 options
Produktkod. 15577884 Leverantör Avantor J.T.Baker Leverantörsnummer 104001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Sulfate
CAS 7727-43-7
Kvantitet 500 g
Molekylformel BaO4S
MDL-nummer MFCD00003455
Synonym barium sulfate, barite, baritop, barosperse, barotrast, esophotrast, liquipake, macropaque, micropaque, microtrast
InChI-nyckel TZCXTZWJZNENPQ-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ba++].[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC-namn barium(2+);sulfat
Molekylvikt (g/mol) 233.38
PubChem CID 24414
Formel vikt 233.39
Kvalitet USP
Förpackning Poly flaska
Densitet 1L = 4.50kg