Läs mer
Barium sulfide, 99.7% (metals basis)
Produktkod. p-7049086
Kvantitet:
10 g
50 g
Förpackningsstorlek:
10g
50g
Produktkod. 11397577
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 012848.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 21109-95-5 | BaS | 169.39 g/mol
Bariumsulfid har olika karaktärer, så det används på en mängd olika sätt, till exempel i elektronik, färgpigment, avhårning av hudar, flamskyddsmedel, självlysande färger och generering av rent vätesulfid. Bariumsulfid kan avvika röntgenstrålar och hjälper till att ge tydlig bild av mjukvävnaden. Bariumsulfid är en föregångare till andra bariumföreningar och används även som kortvågsstrålare för elektroniska displayer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 21109-95-5
Molekylformel BaS
Molekylvikt (g/mol) 169.39
MDL-nummer MFCD00014192
InChI-nyckel CJDPJFRMHVXWPT-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium sulfide, thioxobarium
PubChem CID 88791
IUPAC-namn barium(2+)sulfandiid
LEDER [S--].[Ba++]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium sulfide
Smältpunkt 1200°C
Färg Grå till gul
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
UN-nummer UN3134
Merck Index 14,995
Löslighetsinformation Soluble in water but insoluble in alcohol.
Formel vikt 169.4
Procent renhet 99.7%
Odör Like rotten eggs
Känslighet Moisture sensitive
Densitet 4.25 g/mL
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium sulfide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
  • AKUT FARA (FÖR VATTENMILJÖN) Akut1
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H400-Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
  • EUH031-Utvecklar giftig gas vid kontakt med syra.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P273-Undvik utsläpp till miljön.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
  • P391-Samla upp spill.
  • P501b-Innehållet/behållaren lämnas till I enlighet med lokala / regionala / nationella / internationella bestämmelser (ska anges).
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Barium sulfide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.