Läs mer
Bariumtartrat, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11434157
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11434157 250 g 250g
11424157 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11434157 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A19604.30
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5908-81-6 | C4H4BaO6 | 285.397 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5908-81-6
Molekylformel C4H4BaO6
Molekylvikt (g/mol) 285.397
MDL-nummer MFCD00054437
InChI-nyckel HQYOWPDUMCBSLQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium tartrate, barium 2+ tartrate, acmc-20alqr, barium 2+ ion tartrate, barium 2+ ; 2,3-dihydroxybutanedioate
PubChem CID 6453753
IUPAC-namn barium(2+);2,3-dihydroxibutandioat
LEDER C(C(C(=O)[O-])O)(C(=O)[O-])O.[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium tartrate
Kvantitet 250 g
UN-nummer UN1564
Beilstein 6120238
Löslighetsinformation Very slightly soluble in water
Formel vikt 285.41
Procent renhet 98%
Odör Odorless
Densitet 2.98
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.