Läs mer
Barium, Technical, Metal In Liquid PARaffin, SLR, Fisher Chemical
Produktkod. 10417250 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
10417250 25 g 25g
1 options
Produktkod. 10417250 Leverantör Fisher Chemical Leverantörsnummer B/0150/46
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Specifikationer
Färg Gray
CAS 7440-39-3
Smältpunkt 725°C
Kokpunkt 1640°C
Kvantitet 25 g
Förpackning Plastic container
Ångtryck 10mmHg 1094
Form Solid
Molekylformel Ba
MDL-nummer MFCD00134031
InChI-nyckel DSAJWYNOEDNPEQ-UHFFFAOYSA-N
LEDER [Ba]
IUPAC-namn barium
Molekylvikt (g/mol) 137.33
Formel vikt 137.34g/mol
Visa mer Visa mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Aspirationstoxicitet Kategori 1
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
  • Brandfarligt fast ämne Kategorija 2
  • Frätande eller irriterande verkan på hud Kategori 1B
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 1
Faroangivelser
  • H228-Brandfarligt fast ämne.
  • H260-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser som kan självantända.
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H304-Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i luftvägarna.
  • H314-Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P210-Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P303+P361+P353-VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .