Läs mer
Alfa Aesar™ Barium thiocyanate trihydrate, 98%
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium thiocyanate trihydrate |
| CAS | 68016-36-4 |
| Densitet | 2.2 |
| Molekylformel | Ba(SCN)2·3H2O |
| MDL-nummer | MFCD00150182 |
| Kvantitet | 50g |
| UN-nummer | UN1564 |
| Känslighet | Light sensitive |
| Synonym | c2ban2s2.3h2o, cyanosulfanyl bario sulfanylcarbonitrile trihydrate |
| Formel vikt | 307.55 (253.49 Anhydrous) |
| Visa mer |