Läs mer
Bariumtiosulfat, rent, Thermo Scientific™
Produktkod. 15229856 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15229856 100 g 100g
15239856 500 g 500g
15219856 2.5 kg 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15229856 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 453811000
Kemiska identifierare
CAS 35112-53-9
Molekylformel BaO3S2
Molekylvikt (g/mol) 249.46
InChI-nyckel ONPIOWQPHWNPOQ-UHFFFAOYSA-L
Synonym barium thiosulfate, unii-gpa80950ab, barium 2+ hypo, barium thiosulphate, barium 2+ thiosulphate, acmc-20alqo, ba.so32, thiosulfuric acid h2s2o3 , barium salt 1:1, barium thiosulfate h2o, barium 2+ ion hypo
PubChem CID 169663
IUPAC-namn barium(2+);dioxido-oxo-sulfanyliden-$1^{6}-sulfan
LEDER [O-]S(=O)(=S)[O-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium thiosulfate
Kvantitet 100 g
Linjär formel BaS2O3
Merck Index 15,995
Löslighetsinformation Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: insoluble in alcohol
Formel vikt 249.46
Procent renhet 97.5 to 102.5%
Kvalitet Ren
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium thiosulfate
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Skyddsangivelse
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.