Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium titanate(IV) |
| Smältpunkt | 1625,0 °C |
| Namnnotering | 99% |
| Färg | Vitt |
| CAS Min % | 98.5 |
| CAS Max % | 100.0 |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 2.5 kg |
| Förlust vid tändning | 0,5% max. |
| Förpackning | Plastflaska |
| Visa mer |
Säkerhet och hantering
- Barium titanate(IV)
- Varning
- Akut toxicitet Kategorija 4
- H332-Skadligt vid inandning.
- H302-Skadligt vid förtäring.
- P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
- P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
- P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.