Läs mer
Bariumtitanat(IV), 99 %
Produktkod. 10694892 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
2.5kg
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
10694892 500 g Plastflaska 500g
10226400 2.5 kg Plastflaska 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 10694892 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 196865000
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12047-27-7
Molekylformel BaO3Ti
Molekylvikt (g/mol) 233.19
MDL-nummer MFCD00003447
InChI-nyckel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-namn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
LEDER [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium titanate(IV)
Smältpunkt 1625,0 °C
Namnnotering 99%
Färg Vitt
CAS Min % 98.5
CAS Max % 100.0
Fysisk form Pulver
Kvantitet 500 g
Förlust vid tändning 0,5% max.
Förpackning Plastflaska
Densitet 6.08, 6.0800g/mL
Analysprocentintervall 0,988 till 1,000 (BaO + SrO)/TiO2 Molförhållande
Linjär formel BaTiO3
Merck Index 15, 996
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: olöslig. Andra lösligheter: olösliga i alkalier, lätt lösliga i utspädda syror, lösliga i koncentrerat H2SO4 och HF
Formel vikt 233.24
Procent renhet 99%
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Barium titanate(IV)
Signal Word
  • Varning
Hazard Category
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Hazard Statement
  • H332-Skadligt vid inandning.
  • H302-Skadligt vid förtäring.
Precautionary Statement
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta ansiktet, händerna o grundligt efter användning.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.