Läs mer
Barium titanate (IV), Sigma-Aldrich™
Produktkod. 32237887
Change view
Kvantitet:
50 g
Produktkod. Kvantitet
32237887 50 g
1 options
Produktkod. 32237887 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 1120480050
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Barium titanate (IV). CAS No. 12047-27-7, EC Number 234-975-0.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium titanate (IV)
Smältpunkt 1625°C
CAS 12047-27-7
Kvantitet 50 g
Densitet 6.08 g/cm³ at 20°C
Synonym Barium titanate (IV), Barium metatitanate, Barium titanate (IV)
Molekylvikt (g/mol) 233.19
Kvalitet Not Available