Läs mer
Barium Titanate (IV), Sigma-Aldrich™
Produktkod. 15887880
Change view
Kvantitet:
250 g
Förpackningsstorlek:
250g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15887880 250 g 250g
1 options
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Produktkod. 15887880 Leverantör Sigma Aldrich Leverantörsnummer 1120480250
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 26-11-2026
MQ200 Graded - For Research and Non-regulated Industrial Applications
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium Titanate (IV)
Smältpunkt 1625°C
CAS 12047-27-7
Kvantitet 250 g
Densitet 6.08 g/cm3 at 20°C
MDL-nummer MFCD00003447
Synonym Barium titanate (IV), Barium metatitanate, Barium titanate (IV)
Molekylvikt (g/mol) 233.19