Läs mer
Bariumtitanoxid, 99,7 % (metallbas)
Beskrivning
Bariumtitanoxid är en dielektrisk keramik som ofta används i flerlagers keramiska kondensatorer (MLCC), inbyggda avkopplingskondensatorer (EDC) och keramiska filter. Det är en piezoelektrisk och ferroelektrisk komponent som används i mikrofoner och givare. Den är också användbar för termistorer och självreglerande elvärmesystem. Den är dopad med små mängder metaller som skandium, yttrium, neodym, samarium för att bli en halvledare. Det används i vissa typer av okylda sensorer för värmekameror och i elfordon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Barium titanium oxide |
| Smältpunkt | 1620 °C |
| Färg | Vitt |
| Fysisk form | Pulver |
| Kvantitet | 100 g |
| Odör | Luktfritt |
| Anteckningar om analysprocent | (metallbas) |
| Densitet | 5.85 g/mL |
| Merck Index | 14,1000 |
| Löslighetsinformation | Lätt löslig i utspädda mineralsyror. Löslig i koncentrerad fluorsyra. Olöslig i vatten. |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.