Läs mer
Barium titanium oxide, 99.7% (metals basis)
Produktkod. p-7080442
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
Produktkod. 11319229
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 088267.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12047-27-7 | BaO3Ti | 233.19 g/mol
Bariumtitanoxid är en dielektrisk keramik som ofta används i flerlagers keramiska kondensatorer (MLCC), inbyggda avkopplingskondensatorer (EDC) och keramiska filter. Det är en piezoelektrisk och ferroelektrisk komponent som används i mikrofoner och givare. Den är också användbar för termistorer och självreglerande elvärmesystem. Den är dopad med små mängder metaller som skandium, yttrium, neodym, samarium för att bli en halvledare. Det används i vissa typer av okylda sensorer för värmekameror och i elfordon.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12047-27-7
Molekylformel BaO3Ti
Molekylvikt (g/mol) 233.19
MDL-nummer MFCD00003447
InChI-nyckel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC-namn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
LEDER [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium titanium oxide
Smältpunkt 1620°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1000
Löslighetsinformation Slightly soluble in dilute mineral acids. Soluble in concentrated hydrofluoric acid. Insoluble in water.
Formel vikt 233.19
Procent renhet 99.7%
Odör Odorless
Densitet 5.85 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.