Läs mer
Barium titanium oxide, 99%
Produktkod. 11331719
Change view
Kvantitet:
50 g
500 g
2 kg
Förpackningsstorlek:
2kg
500g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11331719 50 g 50g
11351719 500 g 500g
11341719 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11331719 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012348.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Ferroelektrisk keramik, enkristaller, lagringsenheter, dielektriska förstärkare
Bariumtitanoxid är en dielektrisk keramik som används för kondensatorer. Det är ett piezoelektriskt material för mikrofoner och andra givare. Hittar applikationer i olinjär optik och fotobrytande applikationer.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12047-27-7
Molekylformel BaO3Ti
Molekylvikt (g/mol) 233.19
MDL-nummer MFCD00003447
InChI-nyckel WNKMTAQXMLAYHX-UHFFFAOYSA-N
Synonym Barium titanate
IUPAC-namn barium(2+)oxotitaniumbis(olat)
LEDER [Ba++].[O-][Ti]([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium titanium oxide
Smältpunkt 1620°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Merck Index 14,1000
Löslighetsinformation Insoluble in water, alkalies; Slightly soluble in dilute acids; Soluble in concentrated acids
Formel vikt 233.19
Procent renhet 99%
Odör Odorless
Densitet 5.85 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.