Läs mer
Bariumzirkoniumoxid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11361559
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11361559
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 014028.A1
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Bariumzirkoniumoxid är involverad i framställningen av dess nanopulver, som finner tillämpning i gasavkänningsprestandan hos tjocka filmer, särskilt med ammoniakgas. Koppar(II)oxiddopning med yttriumdopat bariumzirkonat används som elektrolyt i fastoxidbränslecell.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12009-21-1
Molekylformel BaO3Zr
Molekylvikt (g/mol) 276.548
MDL-nummer MFCD00014189
InChI-nyckel DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
PubChem CID 16212444
IUPAC-namn barium(2+);dioxido(oxo)zirkonium
LEDER [O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium zirconium oxide
Smältpunkt 2500°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 1 kg
Analysprocentintervall 99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 276.53
Odör Odorless
Utseende Off-white powder
Densitet 5.52
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.