Läs mer
Bariumzirkoniumoxid, 99% (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11371559
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11371559 250 g 250g
11361559 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Produktkod. 11371559 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 014028.30
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Reglering: Begränsningar kan gälla för köp av denna produkt och vi kan behöva begära ytterligare dokumentation från dig.
Bariumzirkoniumoxid är involverad i framställningen av dess nanopulver, som finner tillämpning i gasavkänningsprestandan hos tjocka filmer, särskilt med ammoniakgas. Koppar(II)oxiddopning med yttriumdopat bariumzirkonat används som elektrolyt i fastoxidbränslecell.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12009-21-1
Molekylformel BaO3Zr
Molekylvikt (g/mol) 276.548
MDL-nummer MFCD00014189
InChI-nyckel DQBAOWPVHRWLJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym barium zirconate, barium 2+ oxozirconiumbis olate, ba.o3zr, barium 2+ ;dioxido oxo zirconium, barium zirconate, powder, <10 mum, barium zirconate, nanopowder, <50 nm particle size trace metals basis
PubChem CID 16212444
IUPAC-namn barium(2+);dioxido(oxo)zirkonium
LEDER [O-][Zr](=O)[O-].[Ba+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barium zirconium oxide
Smältpunkt 2500°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 99% (Metal basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 276.53
Odör Odorless
Utseende Off-white powder
Densitet 5.52 g/cm3
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Barium zirconium oxide
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302-Skadligt vid förtäring.
  • H332-Skadligt vid inandning.
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P330+P331-VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P312-Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare/ .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Barium zirconate
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.