Läs mer
Bariumhydroxidemonohydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Bariumhydroxidemonohydrate |
| CAS | 22326-55-2 |
| Kvantitet | 5 g |
| Molekylformel | H2O2Ba.H2O |
| InChI formel | InChI=1S/Ba.3H2O/h;3*1H2/q+2;;;/p-2 |
| LEDER | O.[OH-].[OH-].[Ba+2] |
| IUPAC-namn | barium(2+);dihydroxide;hydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 189.35 |
| Formel vikt | 189.9213 |