Läs mer
Scharlab BARIUMKLORID PA 1KG
Brand:  Scharlab BA00551000
BARIUMKLORID PA 1KG
Produktkod. 11349863
  • 1258.62 SEK / 1kg
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Beskrivning
Beskrivning
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
Säkerhet och hantering
Säkerhet och hantering
Produktbeteckning
  • Bariumklorid-2-hydrat, pro analysi, ACS, ISO
Signalord
  • Varning
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 4
Faroangivelser
  • H302+H332-Skadligt vid förtäring eller inandning
Skyddsangivelse
  • P261-Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
  • P264-Tvätta grundligt efter användning.
  • P301+P312-VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL / läkare / /om du mår dåligt.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P270-Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.
  • P501-Innehållet/behållaren lämnas till .
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer