Läs mer
Barnidipin hydroklorid, TRC
Produktkod. 30137400
Change view
Kvantitet:
5 mg
25 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
30137400 100 mg
30134263 25 mg
30012849 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 30137400 Leverantör Toronto Research Chemicals Leverantörsnummer TRCB118700100MG
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 12-11-2026
Högrena organiska molekyler och analytiska standarder, strategiskt levererade världen över för att möjliggöra innovation och kommersiell framgång.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 104757-53-1
Molekylformel C27 H29 N3 O6 . Cl H
Molekylvikt (g/mol) 528
Synonym 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, 3-methyl 5-[(3S)-1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinyl] ester, hydrochloride (1:1), (4S)-, 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, methyl (3S)-1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinyl ester, monohydrochloride, (4S)- (9CI), 3,5-Pyridinedicarboxylic acid, 1,4-dihydro-2,6-dimethyl-4-(3-nitrophenyl)-, methyl 1-(phenylmethyl)-3-pyrrolidinyl ester, monohydrochloride, [S-(R*,R*)]-, Barnidipine hydrochloride, YM 09730-5
IUPAC-namn 5-O-[(3S)-1-benzylpyrrolidin-3-yl] 3-O-metyl (4S)-2,6-dimetyl-4-(3-nitrofenyl)-1,4-dihydropyridin-3,5-dikarboxylat; hydroklorid
LEDER Cl.COC(=O)C1=C(C)NC(=C([C@H]1c2cccc(c2)[N+](=O)[O-])C(=O)O[C@H]3CCN(Cc4ccccc4)C3)C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Barnidipine Hydrochloride
Kvantitet 100 mg
InChI formel InChI=1S/C27H29N3O6.ClH/c1-17-23(26(31)35-3)25(20-10-7-11-21(14-20)30(33)34)24(18(2)28-17)27(32)36-22-12-13-29(16-22)15-19-8-5-4-6-9-19;/h4-11,14,22,25,28H,12-13,15-16H2,1-3H3;1H/t22-,25-;/m0./s1
Formel vikt 527.1823