Beskrivning
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Barnstead™ Patronsatser för utvalda Thermo Scientific™ Barnstead™ vattensystem, baserat på din applikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Matarvattenkälla | Avjoniserat, tryck |
| För användning med (applikation) | Vattenreningspatron |
| För användning med (utrustning) | Nanopure Infinity system |
| Inkluderar | One 09-050-226 Tap/DI Feed Pretreatment, 09-050-246 Organicfree patron, två 09-050-247 Ultrapure™ patroner och två 09-050-279 Remote Dispenser 0,2 μm filter |
| Modell | D50254 |
| Typ | Patronsats |