Beskrivning
Välj från en mängd Thermo Scientific™ Barnstead™ Patronsatser för utvalda Thermo Scientific™ Barnstead™ vattensystem, baserat på din applikation.
Specifikationer
Specifikationer
| Matarvattenkälla | Tryck på eller Förbehandlad |
| Flödeshastighet | 3.8 |
| För användning med (applikation) | Vattenreningspatron |
| För användning med (utrustning) | Nanopure II och äldre Nanopure system |
| Inkluderar | En 09-034 högkapacitet jonbyte, 09-034-104 Organisk/kolloid och två 09-034-3 Ultrapure™ jonbytarpatroner |
| Modell | D3804 |
| Tryck | 30 psi |
| Typ | Patronsats |
| Längd (engelska) | 17 tum |
| Längd (metrisk) | 4.18 cm |
| Visa mer |