Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Ersättningsartiklar för klassiska stillbilder
Produktkod. 14835731 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Click to view available options
Typ:
Ersättningsfilter för H311
Ersättningsvattentätning för H3111
Ventguard filterelement
För användning med (utrustning):
Barnstead Klassiska stillbilder
Unit Size:
Varje
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Typ För användning med (utrustning) unitSize
14835731 Ersättningsfilter för H311 Barnstead Klassiska stillbilder Varje
14885701 Ventguard filterelement Barnstead Klassiska stillbilder Varje
14875721 Ersättningsvattentätning för H3111 Barnstead Klassiska stillbilder Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 14835731 Supplier Thermo Scientific™ Supplier No. H3120
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Behåll din prestanda Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Still med ersättningsförbrukningsartiklar som UV-lampor och luftfilter.
Behåll prestandan för din stillbild med Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Stills Replacement Consumables, inklusive UV-lampa och Thermo Scientific™ Ventgard™ filterelement (den förbrukningsbara delen av Ventgard filterenhet). Förhindra att luft kommer in i behållaren via kondensorns atmosfäriska ventil och skydda lagrat vatten mot luftburna partiklar, organiska ämnen och CO2 med Ventgard luftfilter.
Behåll prestandan för din stillbild med Thermo Scientific™ Barnstead™ Classic Stills Replacement Consumables, inklusive UV-lampa och Thermo Scientific™ Ventgard™ filterelement (den förbrukningsbara delen av Ventgard filterenhet). Förhindra att luft kommer in i behållaren via kondensorns atmosfäriska ventil och skydda lagrat vatten mot luftburna partiklar, organiska ämnen och CO2 med Ventgard luftfilter.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
För användning med (utrustning) Barnstead Klassiska stillbilder
Typ Ersättningsfilter för H311
Funktioner Skyddar lagrat vatten mot luftburna partiklar och organiska ämnen.