Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsatser
Produktkod. 11476348 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
E-Pure 3-hållare
E-Pure 3-hållare, ekologiskt gratis
E-Pure 4-hållare
E-Pure 4-hållare, ekologiskt fritt
E-Rent Ultrapure Vattenreningssystem
Matarvattenkälla:
EJ TILLÄMPLIGT
Förbehandlad
Förbehandlat foder
Tryck på
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Matarvattenkälla Förpackningsstorlek
11476348 E-Pure 4-hållare Förbehandlad Varje
12341278 E-Pure 3-hållare, ekologiskt gratis Förbehandlat foder Varje
10277244 E-Pure 4-hållare, ekologiskt fritt Förbehandlad Varje
11796259 E-Pure 4-hållare, ekologiskt fritt Tryck på Varje
11786259 E-Pure 4-hållare Tryck på Varje
10086614 E-Pure 3-hållare Förbehandlat foder Varje
11796289 E-Rent Ultrapure Vattenreningssystem EJ TILLÄMPLIGT Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 11476348 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D50227
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 09-12-2026
Byt ut slitna, föråldrade och annars ineffektiva patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsatser.
Byt ut slitna, föråldrade och annars ineffektiva patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsatser. Dessa patronsatser är klassificerade baserat på vilken typ av matarvatten som används; välj lämpligt kit enligt ditt fodervatten och behov av organiskt fritt vatten.
Byt ut slitna, föråldrade och annars ineffektiva patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsatser. Dessa patronsatser är klassificerade baserat på vilken typ av matarvatten som används; välj lämpligt kit enligt ditt fodervatten och behov av organiskt fritt vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Patronsats för E-Pure 4-hållare; Förbehandlat foder
Matarvattenkälla Förbehandlad
För användning med (utrustning) E-Pure 4-hållare
Typ Patronsats