Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsatser
Produktkod. p-4531451 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
För användning med (utrustning):
E-Pure Ultrapure Vattenreningssystem, rengöringskassett
Patronsats för E-Pure 3-hållare, Förbehandlat foder, Ekologiskt fritt
Patronsats för E-Pure 3-hållare; Förbehandlat foder
Patronsats för E-Pure 4-hållare, Kranmatning, Ekologisk fri
Patronsats för E-Pure 4-hållare; Förbehandlat foder
Patronsats för E-Pure 4-hållare; Förbehandlat foder, ekologiskt fritt
Patronsats för E-Pure 4-hållare; Tryck på feed
Matarvattenkälla:
Förbehandlad
Förbehandlat foder
N/A
Tryck på
Förpackningsstorlek:
Paket med 3
Varje
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. För användning med (utrustning) Matarvattenkälla unitSize
12341278 Patronsats för E-Pure 3-hållare, Förbehandlat foder, Ekologiskt fritt Förbehandlat foder Varje
11476348 Patronsats för E-Pure 4-hållare; Förbehandlat foder Förbehandlad Varje
10277244 Patronsats för E-Pure 4-hållare; Förbehandlat foder, ekologiskt fritt Förbehandlad Varje
11796259 Patronsats för E-Pure 4-hållare, Kranmatning, Ekologisk fri Tryck på Varje
11786259 Patronsats för E-Pure 4-hållare; Tryck på feed Tryck på Varje
10086614 Patronsats för E-Pure 3-hållare; Förbehandlat foder Förbehandlat foder Varje
11796289 E-Pure Ultrapure Vattenreningssystem, rengöringskassett N/A Paket med 3
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Produktkod. 12341278 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D5022
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Byt ut slitna, föråldrade och annars ineffektiva patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsatser.
Byt ut slitna, föråldrade och annars ineffektiva patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsatser. Dessa patronsatser är klassificerade baserat på vilken typ av matarvatten som används; välj lämpligt kit enligt ditt fodervatten och behov av organiskt fritt vatten.
Byt ut slitna, föråldrade och annars ineffektiva patroner med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Patronsatser. Dessa patronsatser är klassificerade baserat på vilken typ av matarvatten som används; välj lämpligt kit enligt ditt fodervatten och behov av organiskt fritt vatten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Patronsats för E-Pure 3-hållare, Förbehandlat foder, Ekologiskt
Matarvattenkälla Förbehandlat foder
För användning med (utrustning) Patronsats för E-Pure 3-hållare, Förbehandlat foder, Ekologiskt fritt
Typ Patronsats