Beskrivning
Optimera ditt ultrarena vattenreningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Valfria tillbehör. Öka flexibiliteten i ditt labb med fjärrdispensern, som levererar vatten upp till 8' (2,4 m) från systemet och levereras med ett monteringsfäste. Få skydd med lågtryckspumpskyddet som varnar E-Pure om ett otillräckligt matarvattentillstånd i en trycksatt matarledning. Pumpskyddet för låg vattennivå varnar systemet för ett otillräckligt matarvattentillstånd när det matas från en reservoar.
Specifikationer
Specifikationer
| För användning med (utrustning) | Barnstead E-Pure |
| Typ | Fjärrdispenser |
| Spänning | 0/1 V |