Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Vattenreningssystem
Produktkod. p-4531523 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Moduler:
3
4
Spänning:
240 V
Förpackningsstorlek:
Varje
Produktkod. 12331278
Brand: Thermo Scientific™ D463233
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Producera typ 1 ultrarent vatten med låga driftskostnader med hjälp av Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Vattenreningssystem.
Producera typ 1 ultrarent vatten med låga driftskostnader med hjälp av Thermo Scientific™ Barnstead™ E-Pure™ Ultrapure Vattenreningssystem. Välj mellan ett tre- eller fyramodulssystem. Få längre kassettlivslängd och dra nytta av lägre driftskostnader med stora kassetter. Detta system är idealiskt för AA, GS, buffertförberedelser eller som en renad matarvattenkälla för analysinstrument eller tvättmaskiner för laboratorier. Den är enkel att använda och lätt att underhålla.
AquaPro™ digital online analytisk mätplattform med:
  • Stor grafisk färgdisplay
  • Temperaturavläsning
  • Temperaturkompensation
  • Kalibrerbar
Funktioner
  • Systemet uppnår resistiviteter upp till 18,2 MΩ -cm och TOC-nivåer under 10ppb.
  • Nya vattenvägar av polypropen förhindrar återkontaminering.
  • Recirkulationspumpen recirkulerar kontinuerligt vatten genom hela systemet för att bibehålla vattnets renhet och minska mängden avloppsvatten som krävs för att skölja upp.
  • Systemet är väggmonterat och färdigmonterat för enkel installation.
  • Kvartsvarvs snabbutlösningsbehållare gör det enkelt att byta patron.
  • 0,2 μm absolut slutfilter tar bort bakterier och partiklar som kan förändra dina resultat.
  • Digital resistivitetsmätare är automatiskt temperaturkompenserad till 25 C, °vilket förhindrar fluktuerande avläsningar på grund av temperaturförändringar.
Beställningsinformation:
Valfria tillbehör inkluderar fjärrdispenser (D8952), lågtryckspumpskydd (D2706) och lågvattennivåpumpskydd (D0603, D0606). Dessa produkter, såväl som ersättningspatroner och förbrukningsvaror, finns tillgängliga separat. Kontakta din säljare för mer information.
Innehåller:
Väggfäste
Krävs
O-ringar medföljer patronpaketet (säljs separat)
Rekommenderas för:
AA, GS, buffertförberedelser, matarvatten för analysinstrument eller tvättmaskiner för laboratorieartiklar
Anmärkning:
Om E-Pure matas från en lagringsbehållare rekommenderas Low Water Pump Protector för att skydda pumpen från skador om reservoarens vattennivå faller under systemkraven. Beställ separat (D0603 för 120V, D0606 för 240V).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Certifikat och efterlevnad CE, CSA
Konduktivitet 0,055 μS/cm
Bakterieinnehåll <1 CFU/ml
Fodervattenövervakning Nej
Matarvattenkälla Tryck på eller Förbehandlad
Flödeshastighet Upp till 2,5 l/min.
Produkt Vattentyp Typ 1
Fjärrdispenser Tillval
Resistivitet 18,2 Mohm.cm vid 25 °C
TOC Monitor med UV-intensitetsövervakning Nej
Totalt organiskt kol <10 ppb
Typ Vattenreningssystem
Matarvattentryck 100 psig (6,9 bar)
Moduler 3
Partiklar> 0,2µM/ml <1μ m/ml
Mått (L x B x H) 7,5 x 31,5 x 28 tum. (19 x 80,0 x 71,1 cm)
Längd (engelska) 7,5 tum
Längd (metrisk) 19 cm
Bredd (engelska) 31,5 tum
Bredd (metrisk) 80.0 cm
Höjd (engelska) 28 tum
Höjd (metrisk) 71.1 cm
Spänning 240 V