Läs mer
Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi tillbehör och förbrukningsvaror
Produktkod. 10156122 Handla allt Thermo Scientific Produkter
Change view
Beskrivning:
Ersättande ultraviolett lampa
Extern boosterpump
Patronsats
Startpaket
Tomma patroner
Förpackningsstorlek:
1 uppsättning
Varje
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Beskrivning unitSize
10156122 Startpaket 1 uppsättning
10378343 Extern boosterpump Varje
10698333 Patronsats Varje
10433893 Tomma patroner Varje
10235983 Ersättande ultraviolett lampa Varje
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 10156122 Leverantör Thermo Scientific™ Leverantörsnummer D502132
Tillförlitliga lösningar för jordbrukstester
Använd kampanjkoden 28024
Visa alla kampanjer
I lager
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Anpassa ditt vattenreningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi-tillbehör och förbrukningsvaror som bäst passar din applikation.
Anpassa ditt vattenreningssystem med Thermo Scientific™ Barnstead™ Easypure™ RoDi-tillbehör och förbrukningsvaror som bäst passar din applikation. Patronsatsen innehåller förfilter, ultraren blandad bäddpatron och Easypure patron med hög renhet/låg TOC. Andra förbrukningsvaror inkluderar 0,2 mikron slutfilter, ultraviolett lampa, Thermo Scientific™ Ventgard™ reservoarlock, omvänd osmosmembran och en uppsättning med tre tomma patroner för rengöring.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Beskrivning Startpaket
För användning med (utrustning) Barnstead Easypure RoDi
Typ Startpaket